Print…
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
692360-1G 692360-250MG
SIAL692360-1GEA 695 EUR
SIAL692360-1G SIAL692360-250MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Fórmula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Número MDL : MFCD00043323
Número CAS: 79060-88-1