Print…
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
60591-100MGEA 32.6 EUR
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, Supelco®
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Fórmula: C₂₄H₁₆BCl₄K
Peso Molecular: 496.12 g/mol
Número MDL : MFCD00043105
Número CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6e569be36c0f5ab555bd4eb0a8607ae6fa4e9&vid=704f4ca5e17bb4ea957a11c42e4415351c2f59a7&prid=web&clid=SAPDAM