Print…
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 136 EUR
L05609.03 L05609.MD
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Fórmula: C₂₄H₁₆BCl₄K
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043105
Número CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0