Print…
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 71.3 EUR
8.14436.0100 8.14436.0500
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate para síntese, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Peso Molecular: 243.2365 g/mol
Número MDL : MFCD00149482
Número CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O