Print…
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 28.9 EUR
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149482
Número CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %