Print…
Diethyl benzylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D91071-100G D91071-25G
SIALD91071-100GEA 247 EUR
SIALD91071-100G SIALD91071-25G
Diethyl benzylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl benzylphosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₇O₃P
Número MDL : MFCD00009078
Número CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4