Print…
Diethyl benzylphosphonate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10645.0B A10645.18 A10645.30
A10645.0BEA 1360 EUR
A10645.0B A10645.18 A10645.30
Diethyl benzylphosphonate ≥99%
Diethyl benzylphosphonate
Purity: 99% CAS No.: 1080-32-6 Molecular Formula: C11H17O3P Formula Weight: 228.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4975 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2580931 MDL No.: MFCD00009078
Fórmula: C₁₁H₁₇O₃P
Ponto de ebulição: 106…108 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,094
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009078
Número CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4