Print…
Diethyl benzylphosphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 54 EUR
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Diethyl benzylphosphonate 99%
Diethyl benzylphosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₇O₃P
Ponto de ebulição: 106…108 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009078
Número CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %