Print…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03 H50105.06 H50105.14
H50105.03EA 81.1 EUR
H50105.03 H50105.06 H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 5381-25-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD01846406
Fórmula: C₉H₆O₂S
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01846406
Número CAS: 5381-25-9