Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12471.03
A12471.06
A12471.14
A12471.03EA
32.9
EUR
A12471.03
A12471.06
A12471.14
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6314-28-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 124613
Merck Reference: 14,9345
MDL No.: MFCD00051636
Fórmula:
C₉H₆O₂S Peso Molecular: 178.22 g/mol Ponto de Fusão: 236…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051636 Número CAS: 6314-28-9 |