3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01257.03
L01257.06
L01257.03EA
45.4
EUR
L01257.03
L01257.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21211-22-3
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1425602
Fórmula:
C₉H₅ClO₂S Ponto de Fusão: 265…267 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014579 Número CAS: 21211-22-3 |