Print…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
100013-25G 100013-5G
SIAL100013-25GEA 215 EUR
SIAL100013-25G SIAL100013-5G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fórmula: C₂₁H₁₉ClO₂
Número MDL : MFCD00008409
Número CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6