Print…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
38827-10G 38827-50G
SIAL38827-10GEA 207 EUR
SIAL38827-10G SIAL38827-50G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fórmula: C₂₁H₁₉ClO₂
Número MDL : MFCD00008409
Número CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6