Print…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 54.7 EUR
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fórmula: C₂₁H₁₉ClO₂
Ponto de Fusão: 121…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008409
Número CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Encomendar
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)