Print…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
129208-100G 129208-25G 129208-5G
SIAL129208-100GEA 567 EUR
SIAL129208-100G SIAL129208-25G SIAL129208-5G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane), Sigma-Aldrich®
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Fórmula: C₂₀H₁₇ClO
Número MDL : MFCD00000814
Número CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8