Print…
Terephthalic acid dihydrazide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Terephthalic Dihydrazide
L01017.06 L01017.14
L01017.06EA 34.1 EUR
L01017.06 L01017.14
Terephthalic acid dihydrazide 95%
Terephthalic acid dihydrazide
Purity: 95% CAS No.: 136-64-1 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 982939
Fórmula: C₈H₁₀N₄O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014762
Número CAS: 136-64-1
EINECS: 205-253-2