Print…
Maleamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0003-25G M0003-500G
TCIAM0003-25GEA 29 EUR
TCIAM0003-25G TCIAM0003-500G
Maleamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Maleamic acid
Fórmula: C₄H₅NO₃
Número MDL : MFCD00082354
Número CAS: 557-24-4
EINECS: 209-163-4
Merck Index: 14,05701
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&vid=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency