Print…
Allylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
324647-10G 324647-1G
SIAL324647-10GEA 452 EUR
SIAL324647-10G SIAL324647-1G
Allylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Allylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Peso Molecular: 168.05 g/mol
Número MDL : MFCD00013347
Número CAS: 72824-04-5
UN: 3272
ADR: 3 III