Print…
2-Iodoacetyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodoacetyl chloride
L04428.06 L04428.14
L04428.06EA 125 EUR
L04428.06 L04428.14
2-Iodoacetyl chloride ≥97%
2-Iodoacetyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 38020-81-4 Molecular Formula: ICH2COCl Formula Weight: 204.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013718
Fórmula: C₂H₂ClIO
Peso Molecular: 204.39 g/mol
Ponto de ebulição: 48…50 °C (12 mmHg)
Densidade: 2.280
Número MDL : MFCD00013718
Número CAS: 38020-81-4
EINECS: 253-748-7
UN: 3265
ADR: 8 II