Print…
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
220000-25G 220000-500G
SIAL220000-25GEA 41.4 EUR
SIAL220000-25G SIAL220000-500G
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Iminodiacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₄
Número MDL : MFCD00004280
Número CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4