Print…
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
56781-1KG 56781-250G 56781-50G
SIAL56781-1KGEA 222 EUR
SIAL56781-1KG SIAL56781-250G SIAL56781-50G
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Iminodiacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₄
Número MDL : MFCD00004280
Número CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4