Iminodiacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
A11510.0EEA
258
EUR
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
Iminodiacetic acid ≥98%
Iminodiacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Fórmula:
C₄H₇NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 243 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004280 Número CAS: 142-73-4 EINECS: 205-555-4 Merck Index: 14,4917 |