Print…
Iminodiacetic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 24 EUR
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiacetic acid 98+%
Iminodiacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de Fusão: 243 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004280
Número CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %