Print…
Choline acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
670189-50G 670189-5G
SIAL670189-50GEA 664 EUR
SIAL670189-50G SIAL670189-5G
Choline acetate, Sigma-Aldrich®
Choline acetate
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Número CAS: 14586-35-7