Print…
1-Acetyl-2-phenylhydrazine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 112 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
1-Acetyl-2-phenylhydrazine para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008672
Número CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol