Print…
1-Acetyl-2-phenylhydrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
A14446.14 A14446.22 A14446.36
A14446.14EA 56.1 EUR
A14446.14 A14446.22 A14446.36
1-Acetyl-2-phenylhydrazine ≥98%
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Purity: 98% CAS No.: 114-83-0 Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 742880 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008672
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008672
Número CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III