Print…
Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C11006-100G C11006-25G
SIALC11006-100GEA 221 EUR
SIALC11006-100G SIALC11006-25G
Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Carbohydrazide
Fórmula: CH₆N₄O
Número MDL : MFCD00007591
Número CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2