Print…
Carbohydrazide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 42 EUR
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Fórmula: CH₆N₄O
Ponto de Fusão: >153 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007591
Número CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %