Print…
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
302368-25G 302368-5G
SIAL302368-25GEA 207 EUR
SIAL302368-25G SIAL302368-5G
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Acetoxyacetyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Peso Molecular: 136.53 g/mol
Número MDL : MFCD00011535
Número CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8 II