Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
H25797.14EA
124
EUR
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Acetoxyacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 13831-31-7
Molecular Formula: C4H5ClO3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4271
Boiling Point: 55°/12mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011535
Fórmula:
C₄H₅ClO₃ Ponto de ebulição: 55 °C (12 mmHg) Densidade: 1,270 Ponto de Inflamação: 71 °C (160 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011535 Número CAS: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN: 3265 ADR: 8,II |