(Methylthio)acetonitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03066.06
L03066.14
L03066.22
L03066.06EA
34.3
EUR
L03066.06
L03066.14
L03066.22
(Methylthio)acetonitrile ≥99%
(Methylthio)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 35120-10-6
Molecular Formula: C3H5NS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1738015
MDL No.: MFCD00001925
Fórmula:
C₃H₅NS Peso Molecular: 87.14 g/mol Ponto de ebulição: 166…167 °C Densidade: 1.052 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001925 Número CAS: 35120-10-6 EINECS: 252-383-0 |