Print…
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B23116.14 B23116.22
B23116.14EA 55.9 EUR
B23116.14 B23116.22
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride ≥98%
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 83-01-2 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Odour: Irritating Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 515312 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000633
Fórmula: C₁₃H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000633
Número CAS: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
UN: 3261
ADR: 8,II