Print…
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234877-100G 234877-500G
SIAL234877-100GEA 190 EUR
SIAL234877-100G SIAL234877-500G
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Fórmula: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
Número MDL : MFCD00150689
Número CAS: 207398-95-6
EINECS: 213-181-8