Print…
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43809.30 43809.18
43809.30EA 225 EUR
43809.30 43809.18
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 17593-73-6 Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O Formula Weight: 177.07(anhy) Physical Form: Crystalline
Fórmula: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150689
Número CAS: 17593-73-6
EINECS: 213-181-8
Merck Index: 14,4917