(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12239.03
L12239.MD
L12239.03EA
132
EUR
L12239.03
L12239.MD
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 584-20-3
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 1764276
Fórmula:
C₄H₆F₃NO₂ Peso Molecular: 157.09 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 184 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041413 Número CAS: 584-20-3 |