Print…
Azul alciano 8GX para microscopia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
05500-25G 05500-5G
05500-25GEA 706 EUR
05500-25G 05500-5G
Azul alciano 8GX para microscopia, Sigma-Aldrich®
Alcian blue
Alcian Blue 8GX is used as a heteroglycan stain for neutral, sulfated and phosphated mucopolysaccharides and glycosaminoglycans in tissues such as cartilage and extracellular matrices.
Fórmula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Peso Molecular: 1298.86 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010720
Número CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7