Print…
Azul alciano 8GX, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 234 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Azul alciano 8GX, certificado
Alcian blue
Fórmula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Peso Molecular: 1298.86 g/mol
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010720
Número CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Encomendar
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes