Print…
Cumene hydroperoxide ≥80%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
247502-100G 247502-500G 247502-5G
SIAL247502-100GEA 31.7 EUR
SIAL247502-100G SIAL247502-500G SIAL247502-5G
Cumene hydroperoxide ≥80%, Sigma-Aldrich®
Cumene hydroperoxide
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00002129
Número CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7