(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21729.03
B21729.06
B21729.14
B21729.03EA
31.6
EUR
B21729.03
B21729.06
B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Fórmula:
C₂₇H₂₄ClO₂P Ponto de Fusão: 230…235 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683069 Número CAS: 1253-47-0 |