(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15288.06
A15288.14
A15288.06EA
27.4
EUR
A15288.06
A15288.14
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2767-70-6
Molecular Formula: C25H21BrNO2P
Formula Weight: 478.33
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00032108
Fórmula:
C₂₅H₂₁BrNO₂P Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00032108 Número CAS: 2767-70-6 EINECS: 220-444-0 |