Print…
Thionin(acetate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
861340-25G 861340-5G
861340-25GEA 487 EUR
861340-25G 861340-5G
Thionin(acetate), Sigma-Aldrich®
Thionin(acetate)
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Número MDL : MFCD00081194
Número CAS: 78338-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52365a2e45e482c74604f1f41c182c4bdb558aa&vid=2424442daa6961cb6e6ab89cb4d2222b1e376bca&prid=web&clid=SAPDAM