Print…
Thionin(acetate)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18912.06 A18912.14
A18912.06EA 64.7 EUR
A18912.06 A18912.14
Thionin(acetate)
Thionin(acetate)
CAS No.: 78338-22-4 Molecular Formula: C14H13N3O2S Formula Weight: 287.34 MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081194
Número CAS: 78338-22-4