Print…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
D2446-1G D2446-5G
TCIAD2446-1GEA 87 EUR
TCIAD2446-1G TCIAD2446-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Número MDL : MFCD00671526
Número CAS: 35700-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&vid=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 174.0 deg-C