Print…
Sulphuric acid-[D₂] 98% (99.5% D) (w/w) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
176796-50G 176796-100G 176796-10G 176796-25G
SIAL176796-50GEA 228 EUR
SIAL176796-50G SIAL176796-100G SIAL176796-10G SIAL176796-25G
Sulphuric acid-[D₂] 98% (99.5% D) (w/w) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Sulphuric acid-[D₂]
Fórmula: D₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003542
Número CAS: 13813-19-9
EINECS: 237-464-0
UN: 1830
ADR: 8,II