4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21696.06
B21696.14
B21696.06EA
57.7
EUR
B21696.06
B21696.14
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-15-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 137581
Fórmula:
C₆H₇ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 71…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006068 Número CAS: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |