Print…
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Peso Molecular: 126.11 g/mol
Número MDL : MFCD02179560
Número CAS: 41716-18-1