1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54191.06
H54191.14
H54191.22
H54191.06EA
67.2
EUR
H54191.06
H54191.14
H54191.22
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2232-08-8
Molecular Formula: C10H10N2O2S
Formula Weight: 222.26
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 612451
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O₂S Ponto de Fusão: 76…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005285 Número CAS: 2232-08-8 EINECS: 218-771-9 |