Print…
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
A17783.06 A17783.14 A17783.22
A17783.06EA 49.4 EUR
A17783.06 A17783.14 A17783.22
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 570-22-9 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 147774
Fórmula: C₅H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: ∼ 283 °C (decomposição)
Densidade: 1,749
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005200
Número CAS: 570-22-9
EINECS: 209-327-5