Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
L19405.06
L19405.03
L19405.06EA
349
EUR
L19405.06
L19405.03
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 33543-78-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 176-178°
Boiling Point: 48-51°/0.3mm
MDL No.: MFCD03426031
Fórmula:
C₆H₈N₂O₂ Ponto de ebulição: 48…51 °C (0,3 mmHg) Ponto de Fusão: 176…178 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03426031 Número CAS: 33543-78-1 |