7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18400.01
A18400.03
A18400.01EA
43.7
EUR
A18400.01
A18400.03
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 99%
CAS No.: 53518-15-3
Molecular Formula: C10H6F3NO2
Formula Weight: 229.16
Melting Point: 222-223°
Beilstein Reference: 4456797
Fórmula:
C₁₀H₆F₃NO₂ Ponto de Fusão: 222…223 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006858 Número CAS: 53518-15-3 EINECS: 258-599-1 |